Etilefrine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52664-25G OR52664-5G
APOSOR52664-25GEA 622 EUR
APOSOR52664-25G APOSOR52664-5G
Etilefrine hydrochloride
Etilefrine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Smeltpunt: 122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060167
CAS nummer: 943-17-9
EINECS: 213-398-8