Dibenzofuran
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5267-100G OR5267-25G OR5267-50G
APOSOR5267-100GEA 43.8 EUR
APOSOR5267-100G APOSOR5267-25G APOSOR5267-50G
Dibenzofuran
Dibenzofuran
Formule: C₁₂H₈O
Kookpunt: 287…289 °C
Smeltpunt: 80…82 °C
Dichtheid: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004968
CAS nummer: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III