(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR52670-1G OR52670-5G
APOSOR52670-1GEA 87.9 EUR
APOSOR52670-1G APOSOR52670-5G
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Formule: C₈H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00995395
CAS nummer: 115514-77-7
UN: 1760
ADR: 8,III