Trimesic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52672-100G OR52672-500G
APOSOR52672-100GEA 68.7 EUR
APOSOR52672-100G APOSOR52672-500G
Trimesic acid 95%
Trimesic acid
Formule: C₉H₆O₆
Smeltpunt: 374…376 °C
Vlampunt: 328 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002517
CAS nummer: 554-95-0
EINECS: 209-077-7