3-Bromo-6-methoxypyridazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52675-10G OR52675-5G
APOSOR52675-10GEA 145 EUR
APOSOR52675-10G APOSOR52675-5G
3-Bromo-6-methoxypyridazine 98%
3-Bromo-6-methoxypyridazine
Formule: C5H5BrN2O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702456
CAS nummer: 17321-29-8