(S)-(-)-α-Ethylbenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (S)-(-)-1-Phenylpropylamine
OR52676-25G OR52676-5G
APOSOR52676-25GEA 381 EUR
APOSOR52676-25G APOSOR52676-5G
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamine
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
Kookpunt: 205 °C
Smeltpunt: –69 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082356
CAS nummer: 3789-59-1
UN: 2735
ADR: 8,II