H-Deg-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52678-1G OR52678-5G
APOSOR52678-1GEA 83.3 EUR
APOSOR52678-1G APOSOR52678-5G
H-Deg-OH
H-Deg-OH
Formule: C₆H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01737173
CAS nummer: 2566-29-2