3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR52685-25G OR52685-5G OR52685-100G
APOSOR52685-25GEA 249 EUR
APOSOR52685-25G APOSOR52685-5G APOSOR52685-100G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₈N₂
Kookpunt: 111 °C/10mmHg
Smeltpunt: 55 °C
Dichtheid: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462154
CAS nummer: 2820-37-3
EINECS: 429-130-1