4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR52691-100G OR52691-25G OR52691-500G
APOSOR52691-100GEA 249 EUR
APOSOR52691-100G APOSOR52691-25G APOSOR52691-500G
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Formule: C₈H₆Cl₂O₂
Kookpunt: 165 °C/20mmHg
Smeltpunt: 18 °C
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000727
CAS nummer: 4122-68-3
UN: 3261
ADR: 8,III