6-Bromo-4-chloroquinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52695-25G OR52695-5G
APOSOR52695-25GEA 128 EUR
APOSOR52695-25G APOSOR52695-5G
6-Bromo-4-chloroquinazoline
6-Bromo-4-chloroquinazoline
Formule: C₈H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862191
CAS nummer: 38267-96-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable