2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5275-25G OR5275-5G
APOSOR5275-25GEA 29.2 EUR
APOSOR5275-25G APOSOR5275-5G
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Smeltpunt: 184…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130041
CAS nummer: 50419-58-4