4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1-(4-Bromo-2-pyridyl)piperazine
OR52759-1G
OR52759-5G
APOSOR52759-1GEA
220
EUR
APOSOR52759-1G
APOSOR52759-5G
4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
4-Bromo-2-piperazinopyridine
Formule:
C₉H₁₂BrN₃ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD16618975 CAS nummer: 1201643-59-5 |