4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52762-1G OR52762-250MG OR52762-5G
APOSOR52762-1GEA 250 EUR
APOSOR52762-1G APOSOR52762-250MG APOSOR52762-5G
4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Formule: C₉H₁₁BrN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13195616
CAS nummer: 1040377-12-5