2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5278-1G OR5278-250MG OR5278-5G OR5278-100MG
APOSOR5278-1GEA 330 EUR
APOSOR5278-1G APOSOR5278-250MG APOSOR5278-5G APOSOR5278-100MG
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269226
CAS nummer: 123533-41-5