2-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52785-10G OR52785-5G
APOSOR52785-10GEA 219 EUR
APOSOR52785-10G APOSOR52785-5G
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007700
CAS nummer: 548-93-6