3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52788-10G OR52788-5G
APOSOR52788-10GEA 292 EUR
APOSOR52788-10G APOSOR52788-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797571
CAS nummer: 76045-71-1