(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
OR5280-100G OR5280-500G
APOSOR5280-100GEA 70.2 EUR
APOSOR5280-100G APOSOR5280-500G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone 95+%
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Formule: C₄H₅BrO₂
Kookpunt: 138 °C/6mmHg
Dichtheid: 1,786 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005387
CAS nummer: 5061-21-2