Disodium benzene-1,3-disulphonate 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5283-100G OR5283-25G OR5283-500G
APOSOR5283-100GEA 36 EUR
APOSOR5283-100G APOSOR5283-25G APOSOR5283-500G
Disodium benzene-1,3-disulphonate 94%
Disodium benzene-1,3-disulphonate
Formule: C₆H₄Na₂O₆S₂
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007492
CAS nummer: 831-59-4
EINECS: 212-606-4