1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, Hhpp, 2,3,4,6,7,8-Hexahydro-1H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, TBD
OR52892-100G OR52892-25G OR52892-5G
APOSOR52892-100GEA 500 EUR
APOSOR52892-100G APOSOR52892-25G APOSOR52892-5G
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene 97%
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
Formule: C₇H₁₃N₃
MW: 139.20 g/mol
Smeltpunt: 125…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043003
CAS nummer: 5807-14-7
UN: 3263
ADR: 8 III