Methyl-2,5-dichlorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52895-100G OR52895-25G
APOSOR52895-100GEA 199 EUR
APOSOR52895-100G APOSOR52895-25G
Methyl-2,5-dichlorobenzoate 98%
Methyl-2,5-dichlorobenzoate
Formule: C₈H₆Cl₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000606
CAS nummer: 2905-69-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable