Methyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52909-100G OR52909-25G
APOSOR52909-100GEA 309 EUR
APOSOR52909-100G APOSOR52909-25G
Methyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-4-bromo-2-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699645
CAS nummer: 158580-57-5