Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52912-100G OR52912-25G
APOSOR52912-100GEA 517 EUR
APOSOR52912-100G APOSOR52912-25G
Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formule: C₈H₆BrClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144770
CAS nummer: 251085-87-7