Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52927-25G OR52927-5G
APOSOR52927-25GEA 315 EUR
APOSOR52927-25G APOSOR52927-5G
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02690144
CAS nummer: 108166-01-4