4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5293-25G OR5293-5G
APOSOR5293-25GEA 46.8 EUR
APOSOR5293-25G APOSOR5293-5G
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98%
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
Smeltpunt: 116…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035926
CAS nummer: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III