2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-Acetoxy-2-methylpropionyl bromide
OR52938-100G
OR52938-25G
OR52938-5G
APOSOR52938-100GEA
356
EUR
APOSOR52938-100G
APOSOR52938-25G
APOSOR52938-5G
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
2-Acetoxyisobutyroyl bromide
Formule:
C₆H₉BrO₃ MW: 209.05 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040923 CAS nummer: 40635-67-4 |