1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52956-25G OR52956-50G OR52956-5G
APOSOR52956-25GEA 517 EUR
APOSOR52956-25G APOSOR52956-50G APOSOR52956-5G
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Formule: C₆H₁₂ClN
Kookpunt: 129…130 °C
Dichtheid: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00800562
CAS nummer: 26189-59-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II