Ethyl cyclopropanecarboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5300-25G OR5300-100G OR5300-500G
APOSOR5300-25GEA 22 EUR
APOSOR5300-25G APOSOR5300-100G APOSOR5300-500G
Ethyl cyclopropanecarboxylate 98%
Ethyl cyclopropanecarboxylate
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114.15 g/mol
Kookpunt: 133…134 °C
Dichtheid: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001282
CAS nummer: 4606-07-9
EINECS: 225-010-4
UN: 3272
ADR: 3 II