1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53023-10G OR53023-1G OR53023-5G
APOSOR53023-10GEA 257 EUR
APOSOR53023-10G APOSOR53023-1G APOSOR53023-5G
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Formule: C₁₄H₁₃N₃
Smeltpunt: 147…152 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01719807
CAS nummer: 23856-21-5