1-Iodopentane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53033-100G OR53033-500G
APOSOR53033-100GEA 121 EUR
APOSOR53033-100G APOSOR53033-500G
1-Iodopentane 98%
1-Iodopentane
Formule: C₅H₁₁I
Kookpunt: 154…156 °C
Smeltpunt: –86 °C
Dichtheid: 1,515 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001100
CAS nummer: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN: 1993
ADR: 3,III