5-Bromo-8-quinolinol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromoquinolin-8-ol
OR53034-10G OR53034-25G OR53034-5G
APOSOR53034-10GEA 203 EUR
APOSOR53034-10G APOSOR53034-25G APOSOR53034-5G
5-Bromo-8-quinolinol 95%
5-Bromo-8-quinolinol
Formule: C₉H₆BrNO
Smeltpunt: 125…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00457011
CAS nummer: 1198-14-7
EINECS: 214-829-2