2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53044-1G OR53044-5G
APOSOR53044-1GEA 0 EUR
APOSOR53044-1G APOSOR53044-5G
2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 95%
2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂NO₄
Smeltpunt: 216…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014691
CAS nummer: 88-86-8
EINECS: 201-862-2