4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR53047-100G OR53047-25G OR53047-5G
APOSOR53047-100GEA 197 EUR
APOSOR53047-100G APOSOR53047-25G APOSOR53047-5G
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Formule: C₁₄H₁₇ClN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09751265
CAS nummer: 183322-18-1