Methyl-3-hydroxybenzoate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5305-1KG OR5305-250G OR5305-500G
APOSOR5305-1KGEA 292 EUR
APOSOR5305-1KG APOSOR5305-250G APOSOR5305-500G
Methyl-3-hydroxybenzoate 99%
Methyl-3-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 280…281 °C/708mmHg
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002295
CAS nummer: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5