4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53050-1G OR53050-250MG
APOSOR53050-1GEA 199 EUR
APOSOR53050-1G APOSOR53050-250MG
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11846188
CAS nummer: 875515-76-7