2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53059-1G OR53059-5G
APOSOR53059-1GEA 73 EUR
APOSOR53059-1G APOSOR53059-5G
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665357
CAS nummer: 13227-01-5