Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 35% in aqueous solution
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR53061-100G OR53061-1KG OR53061-500G
APOSOR53061-100GEA 36.6 EUR
APOSOR53061-100G APOSOR53061-1KG APOSOR53061-500G
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 35% in aqueous solution
Pyruvaldehyde (methylglyoxal)
Formule: C₃H₄O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006960
CAS nummer: 78-98-8