4-Amino-N,N-dimethylaniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N,N-Dimethylbenzene-p-diamine, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
OR5307-250G OR5307-50G
APOSOR5307-250GEA 328 EUR
APOSOR5307-250G APOSOR5307-50G
4-Amino-N,N-dimethylaniline 96%
4-Amino-N,N-dimethylaniline
Redox indicator.
Formule: C₈H₁₂N₂
Kookpunt: 262 °C
Smeltpunt: 34…38 °C
Vlampunt: 130 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007860
CAS nummer: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II