4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Bromo-3'-methoxyacetophenone
OR53079-1G OR53079-250MG
APOSOR53079-1GEA 87.6 EUR
APOSOR53079-1G APOSOR53079-250MG
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 229.0706 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17169058
CAS nummer: 50870-44-5