3-Hydroxybenzhydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53082-1G OR53082-25G OR53082-5G
APOSOR53082-1GEA 22 EUR
APOSOR53082-1G APOSOR53082-25G APOSOR53082-5G
3-Hydroxybenzhydrazide
3-Hydroxybenzhydrazide
Formule: C₇H₈N₂O₂
Smeltpunt: 157…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014759
CAS nummer: 5818-06-4
EINECS: 227-389-1