4-Nitro-o-phenylenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR53090-100G
OR53090-25G
APOSOR53090-100GEA
45.4
EUR
APOSOR53090-100G
APOSOR53090-25G
4-Nitro-o-phenylenediamine
4-Nitro-o-phenylenediamine
Formule:
C₆H₇N₃O₂ Smeltpunt: 199…201 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007724 CAS nummer: 99-56-9 EINECS: 202-766-3 |