Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53092-1G OR53092-5G
APOSOR53092-1GEA 22 EUR
APOSOR53092-1G APOSOR53092-5G
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Kookpunt: 120 °C
Smeltpunt: 37…41 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01923356
CAS nummer: 15823-04-8