EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: WSC, EDC
OR53094-100G OR53094-25G OR53094-5G
APOSOR53094-100GEA 205 EUR
APOSOR53094-100G APOSOR53094-25G APOSOR53094-5G
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) 98%
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide)
Formule: C₈H₁₇N₃
Dichtheid: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00044916
CAS nummer: 1892-57-5
UN: 2735
ADR: 8,III