2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
OR53100-100G OR53100-25G
APOSOR53100-100GEA 139 EUR
APOSOR53100-100G APOSOR53100-25G
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂O
MW: 197.06 g/mol
Smeltpunt: 222 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012979
CAS nummer: 137-09-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III