1,7-Heptanediol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53104-25G OR53104-5G OR53104-100G
APOSOR53104-25GEA 145 EUR
APOSOR53104-25G APOSOR53104-5G APOSOR53104-100G
1,7-Heptanediol 98%
1,7-Heptanediol
Formule: C₇H₁₆O₂
Kookpunt: 259 °C
Smeltpunt: 17…19 °C
Dichtheid: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002987
CAS nummer: 629-30-1