1,6-Dibromopyrene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53108-25G OR53108-5G
APOSOR53108-25GEA 132 EUR
APOSOR53108-25G APOSOR53108-5G
1,6-Dibromopyrene 98%
1,6-Dibromopyrene
Formule: C₁₆H₈Br₂
Smeltpunt: 230 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09263746
CAS nummer: 27973-29-1