Triethyl orthobenzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53122-100G OR53122-500G
APOSOR53122-100GEA 55.5 EUR
APOSOR53122-100G APOSOR53122-500G
Triethyl orthobenzoate 95+%
Triethyl orthobenzoate
Formule: C₁₃H₂₀O₃
Kookpunt: 239…241 °C
Dichtheid: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009222
CAS nummer: 1663-61-2