Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53138-1G OR53138-25G OR53138-5G
APOSOR53138-1GEA 132 EUR
APOSOR53138-1G APOSOR53138-25G APOSOR53138-5G
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Fmoc-O-trityl-L-threonine
Formule: C₃₈H₃₃NO₅
Smeltpunt: 70…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00237034
CAS nummer: 133180-01-5