Phenyl acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Acetic acid phenyl ester
OR5316-100G OR5316-250G OR5316-1KG
APOSOR5316-100GEA 22 EUR
APOSOR5316-100G APOSOR5316-250G APOSOR5316-1KG
Phenyl acetate 97%
Phenyl acetate
Formule: C₈H₈O₂
Kookpunt: 196 °C
Dichtheid: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008699
CAS nummer: 122-79-2
EINECS: 204-575-0