6-Chloro-1-hexene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53170-25G OR53170-5G
APOSOR53170-25GEA 271 EUR
APOSOR53170-25G APOSOR53170-5G
6-Chloro-1-hexene
6-Chloro-1-hexene
Formule: C₆H₁₁Cl
Kookpunt: 135…136 °C
Dichtheid: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 29 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039391
CAS nummer: 928-89-2
UN: 1993
ADR: 3,III