Sebacic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53173-250G OR53173-100G OR53173-500G
APOSOR53173-250GEA 55.6 EUR
APOSOR53173-250G APOSOR53173-100G APOSOR53173-500G
Sebacic acid
Sebacic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Kookpunt: 295 °C/100mmHg
Smeltpunt: 131…134 °C
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004440
CAS nummer: 111-20-6